Merck
GF43284168
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 1m coil, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290300
Größe auswählen
1 EA
€ 508,00
€ 508,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 508,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
€ 508,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 432-841-68
L × Dicke
1 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)