Merck
GF43031168
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 2 mm, L 1000 mm
Synonym(e):
ME307902
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 430-311-68
Länge
1000 mm
Durchmesser
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)