Merck
GF42381727
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
100g lump, 10mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NJ276100
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 423-817-27
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)