Merck
GF42363053
Chromium-titanium alloy, Cr70Ti30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
CR156010
Größe auswählen
1 EA
€ 1.050,00
€ 1.050,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.050,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141709
NACRES:
NA.23
€ 1.050,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 423-630-53
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)