Merck
GF42328986
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 7.1mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 6.56mm inside diameter, hard
Synonym(e):
NI117620
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 423-289-86
Länge
200 mm
AD × ID × Wandstärke
7.1 mm × 6.5 mm × 0.27 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)