Merck
GF42273266
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 100 x 200mm, 0.9mm thickness, annealed, mirror polished on one side
Synonym(e):
FA140501
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed (mirror polished on one side)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 422-732-66
Größe × Dicke
100 mm × 200 mm × 0.9 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)