Merck
GF42101097
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
0.5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295150
Größe auswählen
1 EA
€ 303,00
€ 303,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 303,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
€ 303,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 421-010-97
L × Durchm.
0.5 m × 11.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)