Merck
GF41576395
Stainless steel - super duplex
rod, Fe/Cr 25%/Ni 7%/Mo 4%, 12.7 mm diameter, length 200 mm, temper annealed
Synonym(e):
FL047920
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-763-95
Länge
200 mm
Durchmesser
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)