Merck
GF41553491
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonym(e):
W 055200
Größe auswählen
1 EA
€ 367,00
€ 367,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 367,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 367,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-534-91
Länge
100 m
Durchmesser
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)