Merck
GF41512722
Boron nitride
sheet, thickness 4.0 mm, size 50 × 50 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 603401
Größe auswählen
1 EA
€ 396,00
€ 396,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 396,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
€ 396,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 415-127-22
Größe
50 × 50 mm
Dicke
4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)