Merck
GF40964058
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.1 m, coil width 450 mm
Synonym(e):
FP301050
Größe auswählen
1 EA
€ 460,00
€ 460,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 460,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 460,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 409-640-58
Länge
0.1 m
Spiralbreite
450 mm
Dicke
0.005 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)