Merck
GF39869779
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 8mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020202
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 398-697-79
Größe × Dicke
8 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)