Merck
GF39528063
Molybdän
foil, thickness 0.0125 mm, size 267 × 300 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
MO000205
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141727
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 395-280-63
Widerstandsfähigkeit
5.0 μΩ-cm, 20°C
Größe
267 × 300 mm
Dicke
0.0125 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2617 °C (lit.)
Dichte
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChIKey
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)