Merck
GF39315427
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CU040250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (disks - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 393-154-27
Größe × Dicke
15 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)