GF38731248
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 100 × 100 mm, temper hard
Synonym(e):
FE020268
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 387-312-48
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.18 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)