Merck
GF37959362
Aluminum-manganese alloy, Al99.7Mn0.3
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Synonym(e):
AD066100
Größe auswählen
1 EA
€ 629,00
€ 629,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 629,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 629,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps (granular)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 379-593-62
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)