Merck
GF37946852
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035140
Größe auswählen
1 EA
€ 376,00
€ 376,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 376,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 376,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 379-468-52
L × Durchm.
10 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)