Merck
GF37642822
Kohlenstoff
foil, 500x500mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Synonym(e):
Aktivkohle
Größe auswählen
1 EA
€ 1.440,00
€ 1.440,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.440,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 1.440,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 376-428-22
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größe × Dicke
500 × 500 mm × 0.35 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Investigation of delta -electron emission in collisions of highly charged fast Ne projectiles with carbon-foil targets.
Schiwietz et al.
Physical review. B, Condensed matter, 41(10), 6262-6271 (1990-04-01)
Doubly differential secondary-electron yields following 8-MeV/u U68+- and 3.5-MeV/u U38+-ion impact on a thin carbon-foil target.
Schneider et al.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 47(5), 3945-3950 (1993-05-01)
Birtcher et al.
Physical review letters, 85(23), 4968-4971 (2000-12-02)
In situ transmission electron microscopy has been used to observe sputtered Au during Xe ion irradiation in transmission geometry. The sputtered Au was collected on an electron transparent carbon foil. Nanoparticles were observed on the collector foil after they were
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)
Z oscillation of mean charges of energetic ions emerging from a carbon foil: Correlation with the shell structure of ions.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 39(8), 4316-4318 (1989-04-15)