Merck
GF36514458
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 300 × 300 mm, condition biaxially oriented
Synonym(e):
ES301460
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 365-144-58
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)