GF36499449
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
1000mm rod, 3.2mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NJ277910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 364-994-49
L × Durchm.
1000 mm × 3.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)