Merck
GF36466623
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm
Synonym(e):
ET303100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 364-666-23
Größe
500 × 500 mm
Dicke
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)