GF35935511
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
500mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
TA037905
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 359-355-11
L × Durchm.
500 mm × 1.5 mm