Merck
GF35824901
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU107120
Größe auswählen
1 EA
€ 276,00
€ 276,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 276,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 276,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 358-249-01
L × Wandstärke
500 mm × 0.1 mm
AD × ID
1.0 mm × 0.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)