GF35786953
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
Synonym(e):
FE227180
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 357-869-53
L × Wandstärke
1000 mm × 0.15 mm
AD × ID
0.8 mm × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)