Merck
GF35328900
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
10m wire, 0.5mm diameter, annealed, 97.5%
Synonym(e):
AL215150
Größe auswählen
1 EA
€ 384,00
€ 384,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 384,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 384,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97.5%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 353-289-00
L × Dicke
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)