Merck
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
W 603400
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 351-600-05
Größe
25 × 25 mm
Dicke
5.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)