Wichtige Dokumente
GF34764666
Holmium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Holmium
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 347-646-66
Größe × Dicke
50x50 mm × 0.0125 mm
Dichte
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ho]
InChI
1S/Ho
InChIKey
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)