Merck
GF34226771
Brass alloy, Cu63Zn37
1000mm tube, 2.2mm outside diameter, 0.57mm wall thickness, 1.06mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027280
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 342-267-71
L × Wandstärke
1000 mm × 0.57 mm
AD × ID
2.2 mm × 1.06 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)