Merck
GF33922605
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonym(e):
ME311050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 339-226-05
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)