Merck
GF33513814
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 5m coil, 0.008mm thickness, hard
Synonym(e):
CU020205
Größe auswählen
1 EA
€ 3.540,00
€ 3.540,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 3.540,00
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
€ 3.540,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 335-138-14
Größe × Dicke
5 m × 0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)