Merck
GF33043968
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm rod, 25.4mm diameter
Synonym(e):
FF217930
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-439-68
L × Durchm.
100 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)