Merck
GF32892228
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 50 x 50mm, 0.006mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
SN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 328-922-28
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)