GF32352735
Monel® alloy 400
foil, Ni 65%/Cu 33%/Fe 2, thickness 0.3 mm, 10 mm diameter, temper annealed
Synonym(e):
NI110380
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 323-527-35
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)