Wichtige Dokumente
GF32279306
Tantal
foil, 10mm disks, thickness 0.100mm, annealed, 99.9%
Synonym(e):
Tantal
About This Item
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.90%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 322-793-06
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.100 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)