Merck
GF31944416
Aluminum alloy 2011, Al93Cu5.3Fe0.7Si0.4Pb0.3B
rod, 1000mm x 6.35mm diameter
Synonym(e):
AD287910
Größe auswählen
1 EA
€ 269,00
€ 269,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 269,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 269,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 319-444-16
L × Durchm.
1000 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)