Merck
GF31721554
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 50 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AJ615720
Größe auswählen
1 EA
€ 456,00
€ 456,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 456,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
€ 456,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 317-215-54
Länge
50 m
Durchmesser
0.01 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Aluminiumoxid NIST® SRM® 742, reference point
NIST742
Aluminiumoxid