Merck
GF31509727
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
100mm tube, 0.5mm outside diameter, 0.125mm wall thickness, 0.25mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227150
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 315-097-27
L × Wandstärke
100 mm × 0.125 mm
AD × ID
0.5 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)