Merck
GF31194468
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 25.4mm diameter, cold finished
Synonym(e):
CU047940
Größe auswählen
1 EA
€ 553,00
€ 553,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 553,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 553,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 311-944-68
L × Durchm.
200 mm × 25.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)