Merck
GF31027463
Wolfram
powder, max. particle size 100 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonym(e):
W 006030, W
Größe auswählen
1 EA
€ 917,00
€ 917,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 917,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141747
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 917,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 310-274-63
Widerstandsfähigkeit
4.9 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
100 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3410 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[W]
InChI
1S/W
InChIKey
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)