Merck
GF30512506
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
500mm rod, 10mm diameter
Synonym(e):
CY257910
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 305-125-06
L × Durchm.
500 mm × 10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)