Wichtige Dokumente
GF30311536
Titan
foil, thickness 0.5 mm, 10 mm diameter, purity 99.6+%
Synonym(e):
TI000420
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.6%
Form
foil
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 303-115-36
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
10 mm
10 mm
Dicke
0.5 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)