Merck
GF28825892
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI100280
Größe auswählen
1 EA
€ 982,00
€ 982,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 982,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 982,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 288-258-92
L × B × Dicke
1 m × 100 mm × 0.50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)