Merck
GF28669944
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 100mm x 8mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU047920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 286-699-44
L × Durchm.
100 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)