Merck
GF28588821
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 10mm disks, 0.075mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI160251
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 285-888-21
Größe × Dicke
10 mm × 0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)