Merck
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
Synonym(e):
AL087300
Größe auswählen
1 EA
€ 266,00
€ 266,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 266,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
€ 266,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 284-808-33
L × Wandstärke
1000 mm × 1.22 mm
AD × ID
12.7 mm × 10.26 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)