Wichtige Dokumente
GF28356116
Silber
rod, 500mm, diameter 3.5mm, as drawn, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG007915
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.95%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 283-561-16
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
500 mm × 3.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)