GF28171852
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
FV321025
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 281-718-52
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)