Merck
GF27132858
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 25 x 25mm, 0.08mm thickness, annealed, light tight (lt)
Synonym(e):
FE020245
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 271-328-58
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)