Merck
GF27121160
Niobium
tube, 200mm, outside diameter 16.0mm, inside diameter 13mm, wall thickness 1.5mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Niob, Columbium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141730
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.90%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 271-211-60
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
200 mm × 1.5 mm
AD × ID
16.0 mm × 13 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)