Merck
GF26805001
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, black
Synonym(e):
OX307931
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 268-050-01
Länge
100 mm
Durchmesser
30 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)